Learn More
Julabo™ SemiChill Kälteumwälzthermostate mit Luftkühlung
Artikelnummer. 11914838
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21 bis 33 l
43 bis 60  l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11914838
Marke: Julabo™ 950002503P3H0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arbeitstemperaturbereich von 5 bis 35 °C. Julabo™ SemiChill Umluftkühlbäder mit Luftkompressor können für Heizleistungen bis zu 5 kW optimiert werden.
  • Platzsparend, keine seitliche Belüftung
  • Griffe und Rollen erleichtern das Umsetzen
  • Netzschalter und Notabschaltung in Industriequalität
  • Manometer
  • Füllstandsanzeige
  • Füllstutzen an der Vorderseite
  • Niedriger Geräuschpegel
  • PID-Temperatursteuerung
  • ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand
  • Warn- und Sicherheitsfunktionen
  • Der modulare Aufbau ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen
  • Luftgekühlte Ausführung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 21 bis 33 l
Zertifizierung/Konformität CE, Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1
Kühlleistung 0,9 kW bei –10 °C, 1,5 kW bei 0 °C, 2,5 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Flussrate 33 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Industrieanwendungen
Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C
Heizleistung 1 kW
Max. Druck 50.8 psi
Modell SC2500a
Kältemittel R404 A
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Länge (metrisch) 62 cm
Breite (metrisch) 49 cm
Höhe (metrisch) 105 cm
Gewicht (metrisch) 123 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 60 Hz 10 A
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz