Learn More
Julabo™ SemiChill Kälteumwälzthermostate mit Luftkühlung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
21 bis 33 l
43 bis 60 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Platzsparend, keine seitliche Belüftung
- Griffe und Rollen erleichtern das Umsetzen
- Netzschalter und Notabschaltung in Industriequalität
- Manometer
- Füllstandsanzeige
- Füllstutzen an der Vorderseite
- Niedriger Geräuschpegel
- PID-Temperatursteuerung
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand
- Warn- und Sicherheitsfunktionen
- Der modulare Aufbau ermöglicht die Auswahl zwischen verschiedenen Optionen
- Luftgekühlte Ausführung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 21 bis 33 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE, Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 |
| Kühlleistung | 0,9 kW bei –10 °C, 1,5 kW bei 0 °C, 2,5 kW bei 20 °C (Medium Ethanol) |
| Flussrate | 33 l/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Industrieanwendungen |
| Temperaturbereich | 5 °C bis 40 °C |
| Heizleistung | 1 kW |
| Max. Druck | 50.8 psi |
| Modell | SC2500a |
| Kältemittel | R404 A |
| Mehr anzeigen |