Learn More
R&D Systems™ Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Artikelnummer. 18126434 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewebezustand:
Normal
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewebezustand Packungsgröße
18126434 Normal 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18126434 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP230197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.52 €
    213.15 € / 5 Stück
    Sparen 42.37 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kreuzreaktivität Human
Typ Seminal Vesicle Tissue Slides (Normal)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry-Paraffin
Kennzeichnung RUO
Spezies Human
Gewebezustand Normal
Produktlinie Novus