Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Semiquantitative Teststreifen
Artikelnummer. 11712947
Change view
Click to view available options
Analyten:
Chlorid
Freies Chlor
Gesamtchlorgehalt
Nitrat-Nitrit/NO3
Wasserstoffperoxid
Konzentration:
Chlorid/0-50-100-250-500 ppm
Freies Chlor/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0. 8-1,2-1,5-2,0-2,6-4,0-> 6,0 ppm
Freies Chlor/0. 1,0. 2,0. 3,0. 4,0. 5,0. 6,0. 7,0 ppm (mg/l) und 0,00. 0,05. 0,10. 0,20. 0,40. 0,60. 0,80. 1,20 ppm (mg/l)
Gesamtchlor/0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.5-0.8-1.0-4.0-10.0 ppm
Gesamtchlor/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm
Nitrat-Nitrit/NO3: 0. 0.5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l)
Wasserstoffperoxid/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Analyten Konzentration unitSize
11712947 Freies Chlor Freies Chlor/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0. 8-1,2-1,5-2,0-2,6-4,0-> 6,0 ppm 50 Stück
11752957 Nitrat-Nitrit/NO3 Nitrat-Nitrit/NO3: 0. 0.5. 2. 5. 10. 20. 50 ppm (mg/l) 50 Stück
11702947 Freies Chlor Freies Chlor/0. 1,0. 2,0. 3,0. 4,0. 5,0. 6,0. 7,0 ppm (mg/l) und 0,00. 0,05. 0,10. 0,20. 0,40. 0,60. 0,80. 1,20 ppm (mg/l) 50 Stück
11742947 Gesamtchlorgehalt Gesamtchlor/0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.5-0.8-1.0-4.0-10.0 ppm 50 Stück
11752947 Gesamtchlorgehalt Gesamtchlor/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm -
11772957 Wasserstoffperoxid Wasserstoffperoxid/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm 50 Stück
11762947 Chlorid Chlorid/0-50-100-250-500 ppm 50 Stück
7 options
Artikelnummer. 11712947
Marke: ITS Thorsten Betzel™ 481026
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Analyten Freies Chlor
Konzentration Freies Chlor/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0. 8-1,2-1,5-2,0-2,6-4,0-> 6,0 ppm
Verpackung Flasche
Menge 50 Streifen