Learn More
HARPS Semperguard™ Latex Force NR PF NA Handschuhe
Artikelnummer. 30274435
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274435 Mittel 100 Stück
30274429 Extraklein 100 Stück
30274446 Klein 100 Stück
30274441 Groß 100 Stück
30274438 Extragroß 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Latex
Artikelnummer. 30274435 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016173
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30 €
    5.99 € / 100 Stück
    Sparen 7.31 €
    54% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Latex
Der Latex-Allrounder, pulverfreie Latex-Personenschutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, einwegwegig
  • Die Semperguard-Latexkraft™ kombiniert eine vollständig strukturierte Oberfläche außen mit einer Polymerbeschichtung auf der Innenseite des Handschuhs.
  • Mit seinen hervorragenden Griffeigenschaften ist die Semperguard-Latexkraft™ ideal für den Umgang mit Instrumenten im Labor sowie für alle anderen täglichen Aufgaben, die eine erhöhte taktile Empfindlichkeit erfordern.
  • Die spezielle Polymer-Innenbeschichtung ermöglicht das Anziehen und macht diesen Latexhandschuh sehr angenehm zu tragen.
  • Vorteile:
    • Zusätzliche Wanddicke
    • Hohe Reißfestigkeit/ausgezeichnete Elastizität
    • Großartiger Tastsinn-Komfort & beim Tragen
  • Material: Naturkautschuk (NR)
  • Innenfinish: Puderfrei
  • Handschuhoberfläche: Textur
  • Farbe: Naturweiß
  • Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
  • Größe: XS, S, M, L, XL Median ≥ 240 mm
  • Wanddicke – gemessen in einer Schicht im Handflächenbereich: mindestens 0,10 mm
  • Barriere-Leistung: AQL 1,5
  • Kraft beim Ausbruch gemäß EN 455-2: Median ≥ 7 Newton
  • Haltbarkeit in der Originalverpackung bei Lagerung gemäß Produktspezifikation: 3 Jahre
  • Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2,-4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D 3578 (außer Spannung bei 500 % Verlängerung)
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor, Gesundheitswesen
AQL 1.5
Farbe Naturweiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Nein
Material Naturlatex
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latex-Untersuchungshandschuhe
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0.1 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand