Learn More
SemperIt™ Semperguard™ puderfreie Handschuhe aus Latex mit Innenbeschichtung
Artikelnummer. 11743273
Click to view available options
:
XL (9-10)
Product Code. 11743273
missing translation for 'mfr': SemperIt™ 3000001293
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Manufactured from high quality soft latex film. Semperit™ Semperguard™ Latex Innercoated (IC) Powder-Free Gloves are available in lightly powdered and powder-free styles.
Einmalhandschuhe, Latex, Semperguard, PPE Kategorie IIII
Hergestellt aus weichem Latexfilm hoher Qualität, erhältlich als leicht gepuderter Handschuh und puderfrei. Die leicht gepuderten Handschuhe haben eine
mikroraue Aussenhaut, die puderfreien Handschuhe haben eine besonders strukturierte Haut, die insbesondere einen guten Nassgriff gewährleistet. Die puderfreien Handschuhe haben eine synthetische Innenbeschichtung, durch die sie leicht anzulegen sind. Rollstulpe an beiden Händen, 0,34mm Dicke an der Handfläche und ein AQL-Wert von 1,5. Länge 240mm
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Coating Material Glatte Innenseite, texturierte Außenseite
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Ja
Hand Beidseitig tragbar
Material Naturkautschuk
Gepudert Puderfrei
Größe X-Large
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Menge 90/Packung
Zugfestigkeit 18/14 MPa
Länge (metrisch) 240 mm