Learn More
SemperIt™ Semperguard™ gepuderte Schutzhandschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Beschreibung
>Ausgezeichneter Tragekomfort durch hochwertigen Naturlatex Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, sobald gepuderte Produkte für den Kontakt mit fetthaltigen Lebensmitteln benötigt werden Frei von Phthalaten/Weichmachern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, PSA-Kategorie III |
| Klassifikation | Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004 |
| Coating Material | Glatte Innenseite, texturierte Fingeraußenseite |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Hand | Beidhändig |
| Material | Naturkautschuk |
| Gepudert | Gepudert |
| Größe | M |
| Mehr anzeigen |