Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Xpert-Schutzhandschuhe aus Nitril
Provides excellent chemical resistance to skin irritants. Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves offers higher elasticity than latex, higher puncture resistance, and outstanding resistance against oils and fats.
Marke: SemperIt™ 3000001629
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SEMPERGUARD™ NITRILE COMFORT• CE-Kategorie III Schutzhandschuh für komplexe Risiken (PSA 89/686 EWG)
• CE-Klasse I Untersuchungshandschuhe (MPG 93/42 EWG)
• Gemäss EN 420, EN 374 und EN 455
• DER KOMFORTABLE NITRILHANDSCHUH
• Signalfarbe blau
• Ausgezeichneter Tragekomfort
• Gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Chemikalienbeständigkeitsliste)
• Grösse: Large
Spezifikation
| CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III | |
| Ja | |
| Ja | |
| Puderfrei | |
| 0,2 mm | |
| 100 X 10 Kartons | |
| 18/14 MPa |
| Blau | |
| Beidseitig tragbar | |
| Nitril | |
| L | |
| Rollrand | |
| 1.000/Packung | |
| 240 mm |