Learn More
SemperIt™ Semperguard™ extra leichte Schutzhandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 11817202
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
180 Stück
200 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11817202 XL 180 Stück
11807202 L 200 Stück
11897192 M 200 Stück
11887192 S 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11817202 Lieferant SemperIt™ Lieferanten-Nr. 3000001620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.28 €
    21.30 € / 180 Stück
    Sparen 11.98 €
    35% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus Nitril. Die Semperguard™ extra leichten Schutzhandschuhe aus Nitril sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
Hergestellt aus Nitril.Die Semperguard™ extra leichten Schutzhandschuhe aus Nitril sind zum Einmalgebrauch bestimmt.
  • Nitril
  • Puderfrei
  • Lavendelblau
  • Einweg
  • Gerollte Stulpen
  • Beidhändig
  • Latexfrei
  • Reißlast von 14/14 MPa
  • Zertifiziert gemäß CE Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE-Kategorie III 
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III
Farbe Violett
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XL
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Modell 816780239
Zugfestigkeit 14 MPa
Länge (metrisch) 240 mm