Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Beschreibung
- Saphirblaues Nitril zur Vermeidung von Latexallergien
- Beidseitig tragbare Handschuhe mit Rand und strukturierten Fingern
- Verarbeitung entsprechend europäischer Norm gemäß Richtlinie 1935/2004
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, EN 420, EN 374-2 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
| Größe | L |
| Sterilität | Unsteril |
| Dicke (metrisch) | 0,11 mm |
| Fingerhandschuh | Texturiert |
| Mehr anzeigen |