Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer. 15363804
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
L
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 15363804
Marke: Semperit™ 3000001692
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Puderfrei, um das Risiko der Ausbreitung von Keimen und Allergenen zu verringern. Die Semperit™ Semperguard™ Protects hygienischen blauen Nitril-Einweghandschuhe wurden speziell für Lebensmittel- und Reinigungsanwendungen entwickelt.
  • Saphirblaues Nitril zur Vermeidung von Latexallergien
  • Beidseitig tragbare Handschuhe mit Rand und strukturierten Fingern
  • Verarbeitung entsprechend europäischer Norm gemäß Richtlinie 1935/2004
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, EN 420, EN 374-2
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,11 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel und Reinigung
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Verpackungsart Spenderbox
Menge 200/Packung
Länge (metrisch) 230 mm