Learn More
HARPS Semperguard™ Saphir NBR PF VB Handschuhe
Artikelnummer. 30274444
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Extragroß
Menge:
100/Pc.
90/Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Menge Packungsgröße
30274444 Klein 100/Pc. 100 Stück
30274455 Extragroß 90/Pc. 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieses Produkt enthält Beschleuniger von Dithiocarbamat-Typen und Zinkmercaptobenzothiazol. Diese Produkte sollten nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Für weitere Informationen ist auf Anfrage eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen verfügbar.
Artikelnummer. 30274444 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000015983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.05 €
    6.38 € / 100 Stück
    Sparen 7.67 €
    54% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Produkt enthält Beschleuniger von Dithiocarbamat-Typen und Zinkmercaptobenzothiazol. Diese Produkte sollten nicht verwendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegenüber diesen Substanzen besteht. Für weitere Informationen ist auf Anfrage eine Liste der im Handschuh enthaltenen Substanzen verfügbar.
Semperguard™ Sapphire, ein leichter und extrem weicher Schutzhandschuh mit puderfreiem Nitril-Personenschutzhandschuh.
  • XTRA-SENSITIVES NITRIL: Puderfreier Nitril-Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
  • Semperguard™ Sapphire, ein leichter und äußerst weicher Schutzhandschuh, Sempermed bietet eine geeignete, latexfreie Alternative für alle, die einen Handschuh suchen, der außergewöhnlichen Tragekomfort mit einer unverzichtbaren Kraft beim Bruch verbindet.
  • Das extra weiche Saphirmaterial wirkt wie eine zweite Haut und eignet sich besonders für Menschen mit empfindlicher Haut, die Probleme mit Naturgummilatex haben.
  • Typ: Puderfreier Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
  • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
  • Innenfinish: Puderfrei
  • Handschuhoberfläche: Fingertextur
  • Farbe: Violettblau
  • Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
  • Größe: Gesamtlänge gemäß EN 455-2
  • XS, S, M, L, XL, XXL mittlere ≥ 240 mm
  • Wanddicke: Gemessen in Einzelschicht im Palmenbereich: mindestens 0,05 mm
  • Barriereleistung: Festigkeit gemäß EN 455-1; AQL 1.0
  • Kraft beim Break: gemäß EN 455-2; Median ≥ 6,5 Newton
  • Haltbarkeit: in der Originalverpackung, wenn sie gemäß der Produktspezifikation 5 Jahre gelagert wird
  • Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor, Gesundheitswesen
AQL 1
Farbe Violett
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 2,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,4 mil
Dicke (metrisch) 0.06 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Menge 100/Pc.