Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15899047
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
135 Stück
150 Stück
Artikelnummer. 15899047
Marke: Semperit™ 3000002090
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine längere Manschette bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie Handgelenke und Unterarme abdeckt. Mit innovativer Folienöffnung für eine deutlich einfachere Handschuhentfernung.
  • Die optimierte Länge der Finger verbessert den Tragekomfort erheblich
  • Der pulverfreie Untersuchungshandschuh aus Naturlatex zeichnet sich durch seine besonders gut gleitende Oberfläche aus.
  • Die texturierten Finger bieten optimale Griffigkeit für eine sichere Handhabung von Geräten.
  • Die synthetische Innenbeschichtung, die durch die spezielle Sempermed-Technologie erreicht wird, macht das Anziehen einfach und schnell.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3
Klassifikation CE-Klasse I, CE-Kategorie III
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe M
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Krankenhausbereich
Art der Handschuhstulpe Verlängert
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Verpackungsart Spenderbox
Menge 200/Packung
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 265 mm