Learn More
Semperit™ Semperguard™ Style Nitrilhandschuhe
Artikelnummer. 15573536
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15573536 Klein 100 Stück
15583536 Mittel 100 Stück
15593536 Groß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15573536 Lieferant Semperit™ Lieferanten-Nr. 3000003330
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die schwarzen Nitrilhandschuhe. Semperit™ Semperguard™ Style Nitrilhandschuhe sind nicht sterile, ungepuderte, latexfreie schwarze Handschuhe aus Nitril mit ausgezeichneter Dehnbarkeit, aufgerollter Manschette für einfaches Anziehen und textur
  • Schwarzer Nitrilhandschuh mit ausgezeichneter Dehnbarkeit
  • Besonders geeignet für Front-End-Anwendungen im Bereich Catering, Kosmetik und Körperkunst
  • Dank der doppelten Kennzeichnung werden auch die medizinischen Anforderungen von Tätowierungs- und Piercing-Studios erfüllt
  • Frei von Phthalaten/Plastifizierern und allergenen Latexproteinen
  • Gerollte Bündchen ermöglichen ein einfaches Anziehen
  • Praktische Spenderbox für 100 beidseitig tragbare Handschuhe
  • Schutzhandschuh der CE-Kategorie III für komplexe Risiken, Untersuchungshandschuh der CE-Klasse I
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Normen EN 420, EN 374, EN455
Klassifikation CE-Kategorie III Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, CE-Klasse I Untersuchungshandschuhe
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Güte Zertifiziert nach VO 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Besonders geeignet für Anwendungen, die für die Öffentlichkeit sichtbar sind.
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell Style Nitril
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Box
Länge (metrisch) 240 mm