Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperguard Vinyl-Einweghandschuhe, blau
Click to view available options
:
Größe: Mittel
Beschreibung
- Sehr hautfreundliche Handschuhe für Personen mit Latexallergien: Enthält keine Latexproteine oder -beschleuniger.
- Geprüfte Qualität und Verwendung ausgewählter Rohstoffe
- Die hochwertige Vinylformulierung bietet ausgezeichneten Tragekomfort.
- Hergestellt nach medizinischen Richtlinien gemäß EN 455
- Signalblaue Farbe, geeignet für Bereiche gemäß HACCP-Standards
- Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit fettfreien Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kategorie I, EN 420, EN 374, EN 455 |
| Klassifikation | Schutzhandschuhe der CE-Kategorie I für minimale Risiken |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Güte | Geeignet für Bereiche, die den HACCP-Normen unterliegen |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Vinyl |
| Gepudert | Gepudert |
| Mehr anzeigen |