Learn More
HARPS Sempermed™ Grüne x-freie NBR PF GR Handschuhe
Artikelnummer. 30274428
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
200 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30274428 Groß 200 Stück
30274433 Extraklein 200 Stück
30274418 Klein 200 Stück
30274432 Mittel 200 Stück
30274434 Extragroß 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274428 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.05 €
    12.55 € / 200 Stück
    Sparen 16.50 €
    56% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Sempermed™ Green X-free ist ein beschleunigerfreier mit Nitriluntersuchung und persönlichem Schutzhandschuh.
  • NACHHALTIG UND HAUTFREUNDLICH: Der sempermatierte™ grüne x-free ist ein beschleunigerfreier, nitriler Untersuchungs- und Schutzhandschuh.
  • Sempermed™ Green X-Free, ein Nitril-Untersuchungshandschuh, der sowohl auf Hautfreundlichkeit als auch auf Umweltverantwortung ausgelegt wurde.
  • Hergestellt mit fortschrittlichem Nitrillatex stellt es einen bedeutenden Schritt auf unserem Weg dar, die beste Lösung zum Schutz der Haut derjenigen zu bieten, die sich um andere kümmern, und dabei umweltfreundliche Produktionspraktiken einhalten.
  • Das hautfreundliche Material minimiert das Risiko von Kontaktallergien, da während der Produktion keine Gummibeschleuniger, Schwefel oder Silikone verwendet wurden.
  • Ideal für Nutzer mit Typ-I-Latexallergie und Typ-IV-Überempfindlichkeit, dank einer hautfreundlichen Formulierung und minimalen chemischen Rückständen.
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für sicheres Handling und gutes taktiles Feedback, selbst bei einem leichten Design.
  • Eine silikonfreie Oberflächenbehandlung ermöglicht sanfte und effiziente Handschuhwechsel in schnellen Umgebungen.
  • Mit einem AQL von 1,0 bieten die Handschuhe eine konstante Barriere-Performance, ohne die Empfindlichkeit zu beeinträchtigen.
  • Schützt Nutzer und Patienten vor der Übertragung von Infektionen.
  • Das Handschuhmaterial ist resistent gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt gegen Bakterien, Pilze und Viren wie SARS-CoV-2, Hepatitis B und C sowie HIV.
Spezifikation
Chlorinated Nein
Accelerator Free Ja
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 1
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2 mil
Dicke (metrisch) 0.05 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand