Learn More
HARPS Sempermed™ Grüne x-freie NBR PF GR Handschuhe
Beschreibung
- NACHHALTIG UND HAUTFREUNDLICH: Der sempermatierte™ grüne x-free ist ein beschleunigerfreier, nitriler Untersuchungs- und Schutzhandschuh.
- Sempermed™ Green X-Free, ein Nitril-Untersuchungshandschuh, der sowohl auf Hautfreundlichkeit als auch auf Umweltverantwortung ausgelegt wurde.
- Hergestellt mit fortschrittlichem Nitrillatex stellt es einen bedeutenden Schritt auf unserem Weg dar, die beste Lösung zum Schutz der Haut derjenigen zu bieten, die sich um andere kümmern, und dabei umweltfreundliche Produktionspraktiken einhalten.
- Das hautfreundliche Material minimiert das Risiko von Kontaktallergien, da während der Produktion keine Gummibeschleuniger, Schwefel oder Silikone verwendet wurden.
- Ideal für Nutzer mit Typ-I-Latexallergie und Typ-IV-Überempfindlichkeit, dank einer hautfreundlichen Formulierung und minimalen chemischen Rückständen.
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für sicheres Handling und gutes taktiles Feedback, selbst bei einem leichten Design.
- Eine silikonfreie Oberflächenbehandlung ermöglicht sanfte und effiziente Handschuhwechsel in schnellen Umgebungen.
- Mit einem AQL von 1,0 bieten die Handschuhe eine konstante Barriere-Performance, ohne die Empfindlichkeit zu beeinträchtigen.
- Schützt Nutzer und Patienten vor der Übertragung von Infektionen.
- Das Handschuhmaterial ist resistent gegen Blut und andere Körperflüssigkeiten und schützt gegen Bakterien, Pilze und Viren wie SARS-CoV-2, Hepatitis B und C sowie HIV.
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Nein |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Gesundheitswesen |
| AQL | 1 |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.08 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |