Learn More
HARPS Sempermed™ Sapphire XP Schwarze NBR PF BK Handschuh
Artikelnummer. 31453987
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31453987 Klein
31453983 Extraklein
31453984 Mittel
31453985 Groß
31453988 Extragroß
31453986 2XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31453987 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.05 €
    6.28 € / 100 Stück
    Sparen 9.77 €
    60% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puderfreier, einwegverwendbarer persönlicher Schutz-Semperguard Saphir XP schwarzer Handschuh für allgemeinen Schutz und Lebensmittelkontakt.
  • Mit seiner eleganten schwarzen Farbe macht Semperguard™ Hire XP Black seinem Namen alle Ehre und verbindet nicht nur Ästhetik und Stil, sondern spiegelt auch Professionalität wider.
  • Der schwarze Einweg-Schutzhandschuh aus Nitril-Butadien-Kautschuk ist besonders beliebt in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Schönheit und Körperkunst.
  • Doppelt gekennzeichnet als persönliche Schutzausrüstung und medizinisches Gerät, bietet Semperguard™ Hire XP Black zusätzliche Vorteile, insbesondere da der Handschuh die Anforderungen eines medizinischen Geräts im Bereich Tätowierungen und Körperkunst erfüllt.
  • Vorteile
    • Stilvolle schwarze Farbe
    • Ausgezeichneter elastizitätssicherer Griff dank der Textur im Fingerbereich
    • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
    • Innenfinish: Puderfrei
    • Handschuhoberfläche: Fingertextur
    • Farbe: Schwarz
    • Handschuhform: Flach mit aufgerolltem Rand, beidhändig
    • Größe: XS, S, M, L, XL, XXL mittlere 240 mm
    • Wanddicke: Gemessen in einer Schicht im Palmenbereich mindestens 0,06 mm
    • Barriere-Leistung: AQL 1.0
    • Kraft beim Bruch gemäß EN 455-2: Median ≥ 6 NewtonTyp: Puderfreier persönlicher Schutz- und Untersuchungshandschuh, nicht steril, Einweghandschuh
    • Haltbarkeit: In der Originalverpackung, wenn sie gemäß der Produktspezifikation gelagert wird – 5 Jahre Kennzeichnung und KONFORMITÄT MIT NORMEN: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Spezifikation
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie, Labor
AQL 1
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 3,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.06 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,4 mil
Dicke (metrisch) 0.06 mm
FDA 510 (k) Nein
Art der Handschuhstulpe Rollrand