Learn More
Semperit™ Sempermed™ Supreme Naturkautschuk Latex OP-Handschuhe
Product Code. p-8481019
Click to view available options
Größe:
8
Unit Size:
50 Paare
Product Code. 10752391
Brand: Semperit™ 3000006094
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Sempermed Supreme™ Operationshandschuhe aus Naturlatex gewährleisten optimalen Schutz bei optimaler Berührungsempfindlichkeit. Der Rollrand trägt zu noch mehr Komfort bei. Die Haltbarkeit beträgt drei Jahre.
  • Durch das patentierte synthetische Futter lassen sich diese Handschuhe erheblich leicht anziehen.
  • Bietet optimale Tastempfindlichkeit.
  • Speziell für die Anforderungen des Operationssaals entwickelt, entspricht die vollständig anatomische Form mit gebogenen Fingern in der natürlichen, entspannten Handhaltung.
Specifications
Zertifizierung/Konformität EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0,19 bis 0,24mm
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Länge (metrisch) 280 mm