Learn More
Senexin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489287 5 mg 5 Milligramm
16466738 10 mg 10 Milligramm
16462817 50 mg -
16450256 2 mg 2 Milligramm
16426876 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15681
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Senexin A
Physikalische Form Solid
CAS 1366002-50-7
Farbe Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14N4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.54 mM)
SMILES N#CC1=CC=C2C(C(NCCC3=CC=CC=C3)=NC=N2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 274.32
Formelmasse 274.32
Reinheit (%) 99.85%
Güte Research