Learn More
Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telefonwahlsysteme
Artikelnummer. 12773838 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Vier Kanäle
Elektrische Anforderungen:
220 V / 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Elektrische Anforderungen unitSize
12773838 Vier Kanäle 220 V / 50 Hz 1 Stück
1 options
Nicht für den Verkauf zugelassen, wenn das CE-Zeichen erforderlich ist.
Artikelnummer. 12773838
Marke: Thermo Scientific™ 400182
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für den Verkauf zugelassen, wenn das CE-Zeichen erforderlich ist.
Überwachen Sie Geräte mit diesem Telefonwahlsystem von einem externen Standort aus über ein beliebiges Standard-Tonwahltelefon; das System meldet den Status jedes überwachten Zustands.
Rufen Sie von einem beliebigen Ort aus im Labor oder Büro an, und Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telefonwahlsysteme werden Ihnen den Status jeder überwachten Bedingung mitteilen. Diese Systeme können eine Schnittstelle zu jedem Standardtonwahltelefon bilden, um Sie über Alarmbedingungen zu informieren.
  • Können zusammen mit dem Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535 verwendet werden, das über programmierbare akustische/optische Alarme verfügt und Gerätezustände auf einem LCD aktualisiert/anzeigt
  • Batterie-Notstromversorgung ist standardmäßig inbegriffen
  • Die Lebensdauer der Batterien beträgt bis zu 15 Stunden nach einem Netzstromausfall und bis zu 18 Monate bei bestehender Netzstromversorgung
Erfordert:
Sechs Alkalibatterien der Größe D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Vier vorprogrammierte Nummern
Typ Vier Kanäle
Zur Verwendung mit (Geräte) Monitor/Alarmsystem Modell 1535
Überwachungsoptionen Alarm
Spannung 220V
Elektrische Anforderungen 220 V / 50 Hz
Frequenz 50 Hz