Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-105 aus Polyurethan
Artikelnummer. 12630932 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12630932
Marke: Ansell™ 48105090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für leichte Anwendungen, die hohen Komfort und hohe Abriebfestigkeit erfordern.
  • Industrielle Handschuhe
  • Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
  • Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
  • Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
  • Montage, Prüfung und Verpackung von Kleinteilen
  • Einfache Montagearbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Polyurethan
Zertifizierung/Konformität Norm der KATEGORIE II EN 388:0030
Stulpenmaterial Nylon
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial
Farbe White
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Gepudert Powder Free
Produkttyp Leichte Handschuhe
Größe 9
Sterilität Non-sterile
Farbe der Handschuhstulpe Weiß
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Nylon
Auskleidung Lined
Menge 12 Paar
Beständig gegen Abriebfestigkeit
Serie 48-105