Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 48-105 aus Polyurethan
Sfoglia Tutto Ansell ProdottiDescrizione
- Industrielle Handschuhe
- Komfort und Schutz für leichte Anwendungen
- Präzise Handhabung von kleinen Objekten in trockenen oder leicht öligen Umgebungen
- Verbesserte Sicherheit, Fingerfertigkeit und lange Lebensdauer
Anwendungen:
- Montage, Prüfung und Verpackung von Kleinteilen
- Einfache Montagearbeiten
Specifica
Specifica
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | Norm der KATEGORIE II EN 388:0030 |
| Stulpenmaterial | Nylon |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
| Latex Free | Ja |
| Material | Polyurethan |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?