Learn More
Ansell™ Sensilite™ Leichte weiße und graue Handschuhe der Serie 48-135 aus Polyurethan
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Descrizione
- Spezialhandschuhe
- 15 Gauge-Einlage aus Nylon
- Kohlefaserzusatz für eine kostengünstige Produktschutzlösung
- Komfort und gute Passform werden durch die nahtlose Konstruktion und eine große Auswahl an Größen gewährleistet
- Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet eine gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
- Die Ausführung mit den beschichteten Fingerkuppen ermöglicht bessere Passform und Flexibilität
- Beschichtete Fingerkuppen verhindert zudem die Übertragung von Schweiß auf Elektronikteile
Anwendungen:
- Endmontage von Armaturenbrettern, Kabel und Leitungen
- Endmontage von elektronischen Bauteilen und Hauptplatinen
Specifica
Specifica
| Material der Rückseite | Polyurethan |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, EN 388: 113 X |
| Stulpenmaterial | Polyurethan |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | White |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto