Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ AVIAN1F Vet AST-Platte für Vögel
Artikelnummer. 17287260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pkg.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17287260 10/Pkg. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17287260 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YAVIAN1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 €
    190.17 € / 10 Stück
    Sparen 135.83 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durchführung eines präzisen ASTs mit einer Vogel- und Geflügel-spezifischen Formulierung unter Verwendung dieser praktischen und kosteneffizienten Platte.
Durchführung eines präzisen ASTs mit einer Vogel- und Geflügel-spezifischen Formulierung mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ AVIAN1F AST-Platte für Vögel.  Die Sensititre AVIAN1F AST-Platte für Vögel liefert genaue Ergebnisse auf einer einzigen Platte und reduziert damit den Bedarf an Offline-Tests und Testwiederholungen.
Erzielen Sie zuverlässige, konsistente Ergebnisse für nicht-anspruchsvolle grampositive und gramnegative Isolate tierischen Ursprungs mit der Sensititre AVIAN1F AST-Platte für Vögel.
  • Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle.
  • Die Einzelverpackung ermöglicht Laboren das Testen jeweils einer Platte, sodass ungenutzte Platten nicht vergeudet werden.
  • Einschließlich skalierter QK-Bereiche zur unmittelbaren Qualitätskontrolle der Testverfahren.
  • Automatisierte oder manuelle Ableseoptionen bieten höchste Flexibilität.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Verschiedene
Antibiotika-Code Various
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Klasse des Zielorganismus Non-fastidious, Gram-positive and Gram-negative Veterinary Isolates
Testtyp Veterinary AST
Isolate pro Platte 1
Menge 10/Pkg.
Leseoptionen Automatische oder manuelle Ablesung
Probentyp One-Isolate, Avian
Spezies Avian