Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ GN6F AST-Platte für Gramnegative
Artikelnummer. 17869050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pkg.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17869050 10/Pkg.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17869050 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YGN6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 €
    214.00 € / 10 Stück
    Sparen 109.00 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitern antimikrobieller Empfindlichkeitstests von gramnegativen Organismen mit Bereichen, die die CLSI-Empfehlungen für Haustiere erfüllen
Zuverlässige Empfindlichkeitstests mit gramnegativen antimikrobiellen Substanzen, einschließlich Ceftazidim/Avibactam und Ceftolozan/Tazobactam, mit den Thermo Scientific™ Sensititre™ GN6F AST-Platten für Gramnegative. Erfüllen Sie Ihre Formulierungsanforderungen mit dieser FDA-zugelassenen Mikrodilutionsplatte für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, die den CLSI-Standards entspricht. Erzielen Sie Ergebnisse für die echte minimale Hemmkonzentration (MHK) sowohl für informationsbasierte zielgerichtete Therapieentscheidungen bei resistenten Infektionen mit andernfalls begrenzten oder nicht vorhandenen Behandlungsoptionen als auch um die Wirksamkeit antimikrobieller Substanzen zu bewahren.
Zuverlässige Empfindlichkeitstests mit gramnegativen antimikrobiellen Substanzen, einschließlich Ceftazidim/Avibactam und Ceftolozan/Tazobactam, mit den Thermo Scientific™ Sensititre™ GN6F AST-Platten für Gramnegative. Erfüllen Sie Ihre Formulierungsanforderungen mit dieser FDA-zugelassenen Mikrodilutionsplatte für antimikrobielle Empfindlichkeitstests, die den CLSI-Standards entspricht. Erzielen Sie Ergebnisse für die echte minimale Hemmkonzentration (MHK) sowohl für informationsbasierte zielgerichtete Therapieentscheidungen bei resistenten Infektionen mit andernfalls begrenzten oder nicht vorhandenen Behandlungsoptionen als auch um die Wirksamkeit antimikrobieller Substanzen zu bewahren.
Produktmerkmale
Erweiterte Behandlungsmöglichkeiten durch Ceftazidim/Avibactam- und Ceftolozan/Tazobactam-Empfindlichkeitstests von gramnegativen Organismen mit den Sensititre GN6F AST-Platten für Gramnegative. Erzielen klinisch relevanter Daten, Nachweis sich entwickelnder Resistenzen und Entscheidungsunterstützung für die rechtzeitige und präzise therapeutische Intervention durch Anwendung des Mikrodilutionsverfahrens.
  • Genau: Erfüllt CLSI- und FDA-Grenzwerte
  • Quantitativ: Präzise MHK-Ergebnisse helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zur Patiententherapie zu treffen
  • Effizient: Auf Anhieb genaue Ergebnisse, wodurch zusätzliche Tests und Protokolle minimiert werden.
  • Flexibel:  Automatisierte oder manuelle Ableseoptionen bieten höchste Flexibilität
  • Einfache Lagerung: Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle
Das Sensititre System ist führend unter den angebotenen Lösungen für ASTs und bietet flexible, anpassbare Testoptionen für Labore jeder Größe.
  • Skalierbar: Flexible, modulare Geräteoptionen für den individuellen Platzbedarf im Labor, die individuelle Arbeitsbelastung und Ihr Budget
  • Flexibel: Über 240 antimikrobielle Substanzen sind in großen Verdünnungsbereichen verfügbar; Zugang zu den neuesten antimikrobiellen Substanzen und die Möglichkeit, ASTs auf einer Plattform zusammenzufassen
  • Maßgeschneidert: Gestalten Sie Ihr eigenes AST-Panel für spezifische Rezepturanforderungen und Verschreibungsprotokolle auf Grundlage von Echtzeit-Trends und lokaler Epidemiologie.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
0,5 McFarland-Standard H2O (Artikel-Nr. T3339)
Antimikrobielle Mittel Verschiedene
AST-Typ MHK
Kulturmediumtyp MHB (Artikel-Nr. T3462)
Konzentration Mehrere
Beschreibung Sensititre GN6F Platte für Gramnegative
Antibiotika-Code Various
Format Mikrotiterplatten mit mehreren Antibiotika
Produkttyp AST Plate
Klasse des Zielorganismus Gram-negative Microorganisms
Testtyp Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Inkubationsbedingungen 35 °C O2
Inkubationszeit 18 h
Isolate pro Platte 1
Anzahl pro Packung 10
Verpackungsart 10 x Mikrotiterplatten
Menge 10/Pkg.
Leseoptionen Automatische oder manuelle Ablesung
Transfervolumen Für Enterobacteriaceae und Nicht-Enterobacteriaceae: 10 µl, 30 µl* (* Hilfe bei der Erkennung von Resistenzmechanismen bei gramnegativen Organismen; siehe Packungsbeilage) Für Proteus sp.: 1 µl
Volumen pro Well 50 μl