Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gramnegative MIC-Platte
Artikelnummer. 16467020
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
MIC-Platte für CR-Tests
Sensititre Gramnegative MIC-Platte
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
16467020 MIC-Platte für CR-Tests -
15334869 Sensititre Gramnegative MIC-Platte 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16467020 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YGN3F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 €
    211.58 € / 10 Stück
    Sparen 130.42 €
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nutzen Sie die neuesten Antibiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram-negativen MIC-Platten.
Nutzen Sie die neuesten Antimikrobiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Sensititre™ gramnegative MIC-Platten.
Nutzen Sie die neuesten Antibiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Sensititre MIC-Platten für gramnegative Mikroorganismen.
  • Ein Format für mehrere Isolate senkt die Kosten pro Test
  • Automatisierte, halbautomatisierte oder manuelle Ableseoptionen für höchste Flexibilität
  • Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
VersaTREK™ und Sensititre-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
0,5 McFarland-Standard H2O (Artikel-Nr. T3339)
Antimikrobielle Mittel Verschiedene
Kulturmediumtyp MHB (Artikel-Nr. T3462)
Beschreibung MIC-Platte für CR-Tests
Antibiotika-Code Various
Produkttyp MIC Plate
Klasse des Zielorganismus Gram-negative Bacteria
Testtyp Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Carbapenem-resistant Enterobacterales (CRE)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gramnegative Organismen: Enterobacteriaceae, Non-Enterobacteriaceae, Proteus sp.
Inkubationsbedingungen 35 °C O2
Inkubationszeit 18 hr
Isolate pro Platte 1
Anzahl pro Packung 10
Verpackungsart Kiste
Menge 10/Pk.
Leseoptionen Automatische oder manuelle Ablesung
Transfervolumen For Enterobacteriaceae and Non-Enterobacteriaceae: 10μL, 30μL* (*Aid in detection of resistance mechanisms for gram negative organisms; see pack insert). For Proteus sp.: 1μL
Volumen pro Well 50 μl
Spezies Multiple