Learn More
Sensititre™ GNX3F AST-Platte für Gramnegative
Artikelnummer. 17779217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pkg.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17779217 10/Pkg.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17779217 Lieferant Thermo Scientific Oxoid Lieferanten-Nr. YGNX3F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.30 €
    148.61 € / 10 Stück
    Sparen 169.69 €
    53% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfindlichkeitstests gramnegativer Isolate mit dieser nur für Forschungszwecke vorgesehenen Platte mit Colistin, Doripenem, Doxycyclin und Polymyxin B
Empfindlichkeitstests von nicht-anspruchsvollen gramnegativen Isolaten auf einer einzigen Plattform mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ GNX3F AST-Platte für Gramnegative. Die Sensititre™ GNX3F AST-Platte für Gramnegative ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.
Reduktion der Kosten für Mehrfachtestmethoden mit 21 antimikrobiellen Substanzen auf einer einzigen Platte, einschließlich Colistin und Polymyxin B.
Geeignet für Tests der meisten Bakterien, einschließlich anspruchsvoller resistenter Organismen, auf einer einzigen Plattform mit der Sensititre GNX3F AST-Platte für Gramnegative.
  • Automatisierte oder manuelle Ableseoptionen bieten höchste Flexibilität.
  • Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle.
  • Die Einzelverpackung ermöglicht Laboren das Testen jeweils einer Platte, sodass ungenutzte Platten nicht vergeudet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. 
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
0,5 McFarland-Standard H2O (Artikel-Nr. T3339)
Antimikrobielle Mittel Various
Kulturmediumtyp MHB (Artikel-Nr. T3462)
Beschreibung Sensititre MHK-Platte für Nonfermenter, Gramnegative (nur für Forschungszwecke)
Antibiotika-Code Various
Produkttyp AST Plate
Klasse des Zielorganismus Non-fastidious, Gram-negative Organisms
Testtyp Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Inkubationsbedingungen 35 °C O2
Inkubationszeit 18 h
Isolate pro Platte 1
Anzahl pro Packung 10
Verpackungsart Box
Menge 10/Pkg.
Leseoptionen Automatische oder manuelle Ablesung
Transfervolumen Für Enterobacteriaceae und andere Bakterien: 10 µl, 30 µl* (* Hilfe bei der Erkennung von Resistenzmechanismen bei gramnegativen Organismen; siehe Packungsbeilage) Für Proteus sp.: 1 µl
Volumen pro Well 50 μl