Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ NARMS Gram-negative Platte
Beschreibung
Durchführung einer präzisen Empfindlichkeitstestung mit einer spezifischen Formulierung für Gram-negative Isolate mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ NARMS Gram-negativen Platte.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
VersaTREK™ und Sensititre Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie schnell die benötigten Produkte und die hochwertigen Ergebnisse, die für Ihr Labor unabdingbar sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Antimikrobielle Mittel | Various |
| Beschreibung | Sensititre NARMS Gram-negative Platte |
| Antibiotika-Code | Various |
| Produkttyp | AST Plate |
| Klasse des Zielorganismus | Gram-negative Microorganisms |
| Testtyp | Microbial Susceptibility |
| Isolate pro Platte | 1 |
| Menge | 10/Packung |
| Leseoptionen | Automatische oder manuelle Ablesung |