Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ STP6F AST-Platte für Streptokokken
Artikelnummer. 17738574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pkg.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17738574 10/Pkg. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17738574 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. YSTP6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 €
    148.26 € / 10 Stück
    Sparen 185.74 €
    55% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfindlichkeitstests von Streptokokken-Spezies mit dieser FDA-zugelassenen, praktischen Platte einschließlich Tigecyclin.
Empfindlichkeitstests für Streptokokken-Spezies mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ STP6F AST-Platte für Streptokokken. Diese Platte wurde von der FDA für automatisches und manuelles Bestimmen der Streptokokken-Spezies mit dem Thermo Scientific™ Sensititre™ ARIS™ 2X ID/AST-System, dem Thermo Scientific™ Sensititre™ OptiRead System oder mit Sensititre™ manuellen Plattformen zugelassen, einschließlich des Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ Systems für maximale Flexibilität.
Keine Notwendigkeit für Offline-Tests durch eine breite Palette antimikrobieller Substanzen, einschließlich Tigecyclin, mit der Sensititre STP6F AST-Platte für Streptokokken. 
  • Einzeln verpackte Platten ermöglichen Laboren das Testen einzelner Isolate
  • Kosteneffiziente Ergebnisse durch das Testen von 20 antimikrobiellen Substanzen auf einer einzigen AST-Platte
  • Echte MHK-Ergebnisse für eine bessere Nachverfolgung der Resistenz
  • Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
0,5 McFarland-Standard MHB (Artikel-Nr. T346205)
Antimikrobielle Mittel Verschiedene
Kulturmediumtyp MHB mit LHB (Artikel-Nr. CP114)
Beschreibung Sensititre MHK-Platte für Streptokokken-Spezies
Antibiotika-Code Various
Produkttyp AST Plate
Klasse des Zielorganismus Fastidious Organisms
Testtyp Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Alle Streptococcus sp.
Inkubationsbedingungen 34 bis 36 °C O2
Inkubationszeit 20 bis 24 h
Isolate pro Platte 1
Anzahl pro Packung 10
Verpackungsart Kiste
Menge 10/Pkg.
Leseoptionen Automatische oder manuelle Ablesung
Transfervolumen 100 µl
Volumen pro Well 100 μl
Spezies Streptococcus spp., Haemophilus influenzae