Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO9 AST-Platte
Beschreibung
Vereinfachen Sie Hefetests mit dieser Forschungsstudie. Verwenden Sie nur Platten mit neun Antimykotika, einschließlich Amphotericin B und Micafungin.
Vereinfachen von Hefeempfindlichkeitstests mit der Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO9 AST-Platte mit neun Antimykotika, einschließlich Amphotericin B und Micafungin. Die Sensititre™ YeastOne™ YO9 AST-Platte ist nur für Forschungszwecke vorgesehen.
Das kolorimetrische Thermo Scientific™ alamarBlue™ Reagenz bietet eine zuverlässige, einfache und konsistente Bestimmung des Endpunkts mit visueller Ablesung für effiziente Arbeitsabläufe und präzise Ergebnisse.
Erzielen Sie zuverlässige, konsistente Ergebnisse für Candida-Spezies mit der Sensititre YeastOne YO9 AST-Platte.
- Problemlose Bestandskontrolle durch Lagerung bei Raumtemperatur
- Einzeln verpackte Platten ermöglichen Laboren das Testen einzelner Proben ohne Abfälle.
- Einschließlich skalierter QK-Bereiche zur unmittelbaren Qualitätskontrolle der Testverfahren
- Schnelle Ergebnisse für Kliniker und Ärzte durch 24-stündige Inkubationszeit
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Die Produkte VersaTREK™ und Sensititre™ sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| 0,5 McFarland-Standard | H2O (Artikel-Nr. T3339) |
| Antimikrobielle Mittel | Verschiedene |
| Kulturmediumtyp | YeastOne Bouillon (Artikel-Nr. Y3462) |
| Beschreibung | Sensititre YeastOne Platte nur für Forschungszwecke mit Anidulafungin und Micafungin |
| Antibiotika-Code | Verschiedene |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Testtyp | Hefeempfindlichkeit |
| Inkubationsbedingungen | 35 °C O2 |
| Inkubationszeit | 24 bis 25 Std. oder 48 bis 72 Std. für Cryptococcus* (* Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.) |
| Isolate pro Platte | 1 |
| Mehr anzeigen |