Beschreibung
- Eine parfümfreie Feuchtigkeitscreme enthält eine nährende Mischung aus natürlichen Ölen, Vitamin E und Panthenol.
- Zieht schnell ein, fördert weiche Haut und eine langanhaltende Feuchtigkeit.
- Dermatologisch getestet.
- Hautfreundlicher pH-Wert.
- Achte auf die Hände in Bewegung, dank der tragbaren Röhre.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handschutzcreme |
| Farbe | Weiß |
| Form | Cremefarben |
| Abmessungen (L x B x H) | 130 x 245 x 67 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,48 in. |
| Länge (metrisch) | 63 mm |
| Verpackung | Kunststoffrohr |
| Menge | 10 |
| Sterilität | Nicht steril |
| Volumen (angloamerikanisch) | 2,536 oz.. |
| Mehr anzeigen |