Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ 24-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden und Deckel
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Pyrogenfrei
- Optisch klarer Borosilikatglasboden mit einem Lichtweg von 175 ±× 15 μm, schwarzer Polystyrolrahmen
Garantie
Nein
Specifications
Specifications
| Barcode | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 4 x 6 |
| Farbe | Schwarz, Clear Bottom |
| Produkttyp | Mikroplatte |
| Material | Polystyrol, Borosilicate Glass |
| Anzahl Wells | 24 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Show More |