Learn More
WTW™ pH-Einstabmesskette, Sentix 20, 103630
Click to view available options
Anschlusstypen:
Steckkopf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
pH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messgeräte, aber auch für Routinemessungen im Labor Die Elektroden erfordern außer gelegentlicher Reinigung keine Wartung und sind daher besonders wirtschaftlich. Für anspruchsvolle Messungen im Labor gibt es SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l KCl flüssigem Elektrolyt, einfach zu reinigender Glaswelle und Platinmembran. Diese Elektroden können auch bei schwierigen Proben verwendet werden. Und wenn Sie eine Elektrode mit flüssigem Elektrolyt für tragbare Messungen benötigen: Der SenTix™ 51/52 mit Kunststoffschaft, integriertem Temperatursensor und Keramikmembran meistert nahezu jede Messaufgabe, auch im Feld.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Diaphragma | Faser |
| Material | Kunststoffschaft, Fasermembran |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | SenTix™ pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | DIN/BNC Elektrodenstecker |
| Modell | SenTix™ 20 |
| Lagerungsbedingungen | Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden |
| Mehr anzeigen |