Learn More
WTW™ SenTix 51 pH-Einstabmeßkette, mit DIN-Stecker
Beschreibung
pH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messgeräte, aber auch für Routinemessungen im Labor Die Elektroden erfordern außer gelegentlicher Reinigung keine Wartung und sind daher besonders wirtschaftlich. Für anspruchsvolle Messungen im Labor gibt es SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l KCl flüssigem Elektrolyt, einfach zu reinigender Glaswelle und Platinmembran. Diese Elektroden können auch bei schwierigen Proben verwendet werden. Und wenn Sie eine Elektrode mit flüssigem Elektrolyt für tragbare Messungen benötigen: Der SenTix™ 51/52 mit Kunststoffschaft, integriertem Temperatursensor und Keramikmembran meistert nahezu jede Messaufgabe, auch im Feld.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Festes Kabel |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Keramikwelle und Membran |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | SenTix™ PLUS-Elektrode: |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | DIN, Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel |
| Modell | SenTix™ 51 |
| Sonde | Eingebauter NTC-Widerstand mit 30 Kiloohm |
| Mehr anzeigen |