Learn More
WTW™ Standard pH-Einstabmeßkette SenTix 60
Artikelnummer. 10521612
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
DIN, BNC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10521612 DIN, BNC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10521612 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 103639
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messungen, aber auch für Routinemessungen im Labor
pH-Elektroden mit Gelelektrolyt eignen sich ideal für tragbare Messgeräte, aber auch für Routinemessungen im Labor Die Elektroden erfordern außer gelegentlicher Reinigung keine Wartung und sind daher besonders wirtschaftlich. Für anspruchsvolle Messungen im Labor gibt es SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l KCl flüssigem Elektrolyt, einfach zu reinigender Glaswelle und Platinmembran. Diese Elektroden können auch bei schwierigen Proben verwendet werden. Und wenn Sie eine Elektrode mit flüssigem Elektrolyt für tragbare Messungen benötigen: Der SenTix™ 51/52 mit Kunststoffschaft, integriertem Temperatursensor und Keramikmembran meistert nahezu jede Messaufgabe, auch im Feld.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen DIN, BNC
Diaphragma Platin
Material Glasschaft, Platinmembran
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 100 °C
Typ SenTix™ pH-Elektrode
Zur Verwendung mit (Geräte) Vario pH-Messgerät
Enthält DIN/BNC Elektrodenstecker
Modell SenTix™ 60
Lagerungsbedingungen Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (metrisch) Stiel 120 mm