Learn More
WTW™ SenTix™ 940-P pH-Elektrode
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15880907
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 14
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15880907
Marke: WTW™ 103760
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
WTW™ SenTix™ 940-P ist eine wartungsarme pH-Elektrode mit robustem Kunststoffschaft und Gelelektrolyt für Wasser, Abwasser und andere wässrige Proben.
  • Wartungsarme IDS-pH-Kombinationselektrode mit Gelelektrolyt, Kunststoffschaft und integriertem Temperatursensor
  • Robuste und flexible drahtlose IDS-pH-Messung
  • Sichere Messwerte mittels Signalverarbeitung im Sensor
  • Einfacher Elektrodenaustausch
  • Überwachung der Sensorqualität durch QSC-Funktion
  • Speicher für 10 Kalibrierungsdatensätze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kunststoff
pH-Bereich 0 bis 14
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiLine™ IDS und InoLab™ Multi IDS-Messgeräte
Enthält Steckkopf für AS/IDS-x-Kabel oder Drahtlos-Modul IDS WLM-S
Internes Bezugssystem Gel
Membran Ball
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm