Learn More
WTW™ SenTix™ pH-Kombinationselektrode mit Epoxidschaft
Beschreibung
- pH-Kombinationselektrode, Gelfüllung mit Temperaturkompensation und 10 ft-Kabel
- Zur Verwendung mit den pH-Messgeräten der Serien WTW ProfiLine und inoLab™
- Ideal für tragbare Messungen sowie für Routinemessungen im Labor
- Mit Gelelektrolyt, DIN-Stecker, Bananenstecker, integrierter Temperatursensor SenTix™ 41-3, Gelelektrolyt, integrierter NTC (30 Kiloohm)-Temperatursonde, Glasfaser-Diaphragma, festes 3 m-Kabel
- Einfacher pH-Kombinationselektrodentyp
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTW ProfiLine und inoLab™ pH Meter Serie |
| Typ | Basic pH-Kombinationselektrode |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Messungen vor Ort sowie für Routinemessungen im Labor |
| Enthält | Gelelektrolyt, DIN-Stecker, Bananenstecker, integrierter Temperatursensor SenTix™ 41-3, Gelelektrolyt, integrierter NTC (30 Kiloohm) Temperatursonde, Glasfaser-Diaphragma, 3 m fixiertes Kabel |
| Internes Bezugssystem | Gel |
| Material | Epoxid |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Länge (metrisch) | 3 m |
| Länge (metrisch) Kabel | 3 m |