Learn More
WTW™ Präzisions-pH-Einstabmeßkette SenTix H
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Steckkopf, BNC |
| Material | Glaswelle, Spaltring-Diaphragma |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | DIN, BNC-Elektrodenstecker |
| Modell | SenTix™ H |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Länge (metrisch) Stiel | 170 mm |