Learn More
WTW™ ph-Micromesskette SenTix Mic-D mit DIN Anschluss
Click to view available options
Anschlusstypen:
Festes Kabel, BNC
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Festes Kabel, BNC |
| Diaphragma | Platin |
| Material | Glasschaft, Platinmembran |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | -5 °C° bis +100 °C° |
| Typ | SenTix™ PLUS-Elektrode: |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | DIN, BNC-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel |
| Modell | SenTix™ Mic-D |
| Lagerungsbedingungen | Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden |
| Mehr anzeigen |