Learn More
WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P Elektrode
Artikelnummer. 15727397
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15727397 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15727397 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 103763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.20 €
    328.00 € / 1 Stück
    Sparen 31.20 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die WTW™ SenTix™ ORP-T 900-P ist eine universelle Platin-ORP-Elektrode für mehrfache Routinelabormessungen von Oxidations- oder Reduktionspotenzialen in wässrigen Lösungen.
  • Platinum IDS ORP Elektrode mit Flüssigelektrolyt und Glasschaft, Temperatursensor und Keramikdiaphragma
  • Für routinemäßige ORP-Labormessungen in wässrigen Lösungen
  • Drahtlose IDS-Funktion bis 100 m mit sicheren Messwerten mittels Signalverarbeitung im eigentlichen Sensor
  • Integrierter Temperatursensor (NTC 30 kOhm) für präzise Messwertdokumentation
  • Bestmögliche GLP-Unterstützung durch Dokumentation der Sensordaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Platinsensor
Diaphragma Keramik
Material Glas
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 100 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen
Enthält Steckkopf für AS/IDS-x-Kabel oder Drahtlos-Modul IDS WLM-S
Internes Bezugssystem KCl 3 mol/l
ORP-Bereich -1250,0–+1250,0 mV
Länge (metrisch) 120 mm