missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ SenTix™ Sp-DIN

Artikelnummer. 10576089
Change view
Click to view available options
Material:
Kunststoffwelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
10576089 Kunststoffwelle 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10576089

Marke: WTW™ 103730

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezielle Proben erfordern spezielle Elektroden. pH-Wert von Proben mit niedrigem Ionengehalt, kleinsten Volumina und vieles mehr: Kein Problem für die SenTix™ Spezialisten. Eine Auswahl an Einsatz-, Mikro- und anderen Spezialelektroden löst nahezu jedes Problem bei der pH-Messung.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Anschlusstypen Steckkopf
Material Kunststoffwelle
pH-Bereich 2 bis 13
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Enthält DIN, Elektrodenstecker
Modell SenTix™ SP-DIN
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (metrisch) Stiel 65/25 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.