Learn More
asecos™ Absperrbegrenzung
Artikelnummer. 17856486 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 m
3 m
400,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17856486 400,00 mm 1 Stück
17846376 2 m 1 Stück
17806446 3 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17856486 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 13096
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Schneller Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten
  • Haften am Boden und schützen die Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten
  • Bestehen aus einer speziellen Kunststoffmischung
  • Resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoffe und die meisten Chemikalien
  • Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser abgewaschen oder entgiftet werden
  • Für alle glatten Untergründe
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Polyurethan
Typ Barrier Spillblocker
Länge (angloamerikanisch) 15.75 in.
Länge (metrisch) 400,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.75 in.
Breite (metrisch) 400.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.97 in.
Höhe (metrisch) 50.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 6.17 lb.
Gewicht (metrisch) 2.8 kg