Learn More
Witeg™ Scheidetrichter, birnenförmig
Beschreibung
- Birnenförmig.
- Zur Separation flüssiger Gemische.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Beschreibung | Größe der Bohrung: 2.5 mm |
| Skala | Nein |
| Sperrhahn | ST 29/32 |
| Stopfenmaterial | ST-PE 29/32 |