Learn More
Cytiva Sephacryl™ Hochauflösungsmedien
Artikelnummer. 11580784 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
150mL.
750mL.
Produkttyp:
Sephacryl S-100 HR-Medium
Sephacryl S-200 HR-Medium
Sephacryl S-300 HR-Medium
Sephacryl S-400 HR-Medium
Flussrate:
> 150 cm/h
>125 cm/h
Partikelgröße:
25 bis 75 μm
50 μm
Packungsgröße:
150 Milliliter
750 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Flussrate Partikelgröße unitSize
11580784 150mL. Sephacryl S-200 HR-Medium > 150 cm/h 50 μm 150 Milliliter
11530794 750mL. Sephacryl S-100 HR-Medium >125 cm/h 25 bis 75 μm 750 Milliliter
11510794 750mL. Sephacryl S-400 HR-Medium > 150 cm/h 50 μm 750 Milliliter
11500794 150mL. Sephacryl S-300 HR-Medium > 150 cm/h 50 μm 150 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11580784 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17058410
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Reinigt Proteine, Polysaccharide und andere Makromoleküle mit Gelfiltration auf Labor- und Industrieniveau. Cytiva Life Sciences™Sephacryl™ Hochauflösungsmedien ermöglichen schnelle und reproduzierbare Aufreinigungen.
  • Schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
  • Gel-Filtermedien mit hoher Auflösung und schneller und einfacher Bedienung
  • Erhältlich in fünf verschiedenen Fraktionierungsbereichen; ermöglicht reproduzierbare Trennungen über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg.
  • BioProcess-Medium, das für industrielle Anwendungen unterstützt wird und in zugelassenen Prozessen gut etabliert ist
  • Erhältlich in verschiedenen Großpackungen und praktischen vorgepackten Formaten für einfache Skalierung und Prozessentwicklung
  • Langfristige physikalische und chemische Stabilität sowie einfache Handhabung
  • Der hydrophile Charakter ermöglicht maximale Rückgewinnung und minimale     unspezifische Adsorption.
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 50 μm
  • Matrix: Allyldextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3-11
  • Haltbarkeit: 5 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Aceto-Nitril (getestet bei 40 °C über einen Zeitraum von 1 Woche), 0.5 M NaOH (nur zur lokalen Säuberung)
Produkttyp Sephacryl S-200 HR-Medium
Menge 150mL.
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Höhe (metrisch) 15 cm
Flussrate > 150 cm/h
Max. Druck 1 bar
pH-Bereich 3 bis 11
Partikelgröße 50 μm
Support-Typ Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
Matrix Gel Filtration Medium
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sephacryl S-200 High Resolution, 150 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol