Learn More
Cytiva Sephacryl™ S-500 Hochauflösende Medien
Artikelnummer. 11560794 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 ml
750 ml
Packungsgröße:
150 Milliliter
750 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11560794 150 ml 150 Milliliter
11550794 750 ml 750 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11560794
Marke: Cytiva 17061310
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydrophile, starre Allydextran-/Bisacrylamid-Matrix für die schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
Chromatographiemedien bieten eine gute Rückgewinnung und eine geringe unspezifische Adsorption. Ermöglicht die Gelfiltration im Labor- und Industriaßstab und kann in vorgepackten Säulen erworben werden.
  • Zur Trennung von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
  • Hervorragende Aufreinigung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg
  • Hohe Reproduzierbarkeit durch langfristige chemische und physikalische Stabilität
  • Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten
  • Gut geeignet für industrielle Anwendungen
  • Lagerbedingungen: 20 % Ethanol; 4 °C bis 30 °C
  • Erhältlich in verschiedenen Farben und Volumina
Chemische Stabilität (stabil in allen gängigen Puffern):
  • 1M Essigsäure, 8 M Harnstoff
  • 6M Guanidin-HCl, 1 % SDS
  • 2M NaCl, 24 % Ethanol
  • 30% Propanol, 30 % Acetonitril
  • 0.5 M NaOH (zur Reinigung)
pH-Stabilität
  • 3 bis 11 (langfristig und zur Arbeit)
  • 2 bis 13 (kurzfristig)
Physikalische Stabilität:
  • Unwesentliche Volumenvariation aufgrund von Veränderungen des pH-Werts oder der Ionenstärke
  • Autoklavierbar: Bei 121 °C, pH 7 für 30 Minuten (nur Gel)
  • Antimikrobielles Mittel: 20 % Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 150 ml
Flussrate > 125 cm/h
Partikelgröße 25 bis 75 μm
Säulenbettvolumen 19 bis 230 l
Produkttyp SephacrylHR Medium
Format Feste kugelförmige Beads
Innendurchmesser (metrisch) 40 bis 140 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen durch Gelfiltration im Labor- und Industriebereich
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Höhe (metrisch) 15 cm
Max. Druck 100 kPa
pH-Bereich 3 bis 11
Support-Typ Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
Probentyp Polysaccharide, Makromoleküle und kleine Plasmide
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.