Learn More
Cytiva Sephadex™ G10 Medien
Artikelnummer. 11584865 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11584865 100 g 100 Gramm
11594865 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11584865 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17001001
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gelfiltrationsmedium zum Entsalzen und für den Pufferaustausch von Peptiden und kleinen Biomolekülen
  • Beads verhalten sich wie starre Kugeln und folgen dem Darcy-Gesetz zum Bestimmen von maximalem Durchfluss und maximalem Betriebsdruck
  • Arbeitsbereich pH-Wert 2 bis 13
  • Partikelgrößenbereich 55 bis 165μm
  • Bead-Volumen in destilliertem Wasser 2 - 3 ml/g.
  • Ionenausschlussgrenze: 7 x 102 Dextrane, 7 x 102 globuläre Proteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Flussrate < Darcy´s Law
Partikelgröße 55 bis 165 μm in nasser Form, 40 bis 120 μm in trockener Form
Säulenbettvolumen 2 bis 3 ml/g in destilliertem Wasser
Produkttyp Sephadex G10 Medium
Format Feste Beads
Innendurchmesser (metrisch) 2.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsalzung und Pufferaustausch von Peptiden und kleinen Biomolekülen >700 Molekulargewicht
Höhe (angloamerikanisch) 11,81 in.
Höhe (metrisch) 30 cm
Max. Druck 24–49 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, ID 2.6 cm
pH-Bereich 2 bis13
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Probentyp Peptide, kleine Biomoleküle
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C