Learn More
Cytiva Sephadex ™ G50 feine Medien
Artikelnummer. 11544875 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11544875 500 g 500 Gramm
11534875 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11544875 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17004202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für die Gelfiltration
  • Partikelgrößenbereich 40 bis 160μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 500 g
Flussrate < Darcy´s Law
Partikelgröße 34 bis 208 μm in nasser Form, 20 bis 80 μm in trockener Form
Säulenbettvolumen 9 bis 11 mg/g
Produkttyp Sephadex G50 Medium
Format Feste Beads
Innendurchmesser (metrisch) 5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Trennung von Molekülen Mr > 30.000 von Molekülen Mr < 1500 wie markiertem Protein oder DNA aus nicht konjugierten Farbstoffen, zum Entfernen kleiner Nukleotide aus längeren Nukleinsäureketten
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 10 cm
Max. Druck min. 150 cm/h, Betthöhe 10 cm, Säule 5 cm Innendurchm.
pH-Bereich 2 bis 10
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Probentyp DNA
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C