Learn More
Cytiva Sephadex™ G50 mittlere Medien
Artikelnummer. 11564875 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11564875 500 g 500 Gramm
11554875 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11564875 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17004302
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Geeignet für die Gelfiltration
  • Partikelgrößenbereich nasser Beads: 100 bis 300 μm
  • Fraktionierungsbereich (Mr), globuläre Proteine: 1500 bis 30,000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 500 g
Flussrate 150 cm/h
Partikelgröße 100 bis 300 μm in nasser Form, 50 bis 150 μm in trockener Form
Säulenbettvolumen 9 bis 11 mg/g
Produkttyp Sephadex G50 Medium
Format Feste Beads
Innendurchmesser (metrisch) 5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von DNA aus kleinen Molekülen durch Gelfiltration (Gruppentrennungen in großen Mengen, bei denen hohe Flussraten und niedrige Betriebsdrücke erforderlich sind)
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 10 cm
pH-Bereich 2 bis 10
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Probentyp DNA
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C