Beschreibung
- Partikelgrößenbereich nasser Beads: 100 bis 300 μm
- Fraktionierungsbereich (Mr), globuläre Proteine: 1500 bis 30,000
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 g |
| Flussrate | |
| Partikelgröße | 100 bis 300 μm in nasser Form, 50 bis 150 μm in trockener Form |
| Säulenbettvolumen | 9 bis 11 mg/g |
| Produkttyp | Sephadex G50 Medium |
| Format | Feste Beads |
| Innendurchmesser (metrisch) | 5 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Trennung von Molekülen Mr > 30.000 von Molekülen Mr < 1500 wie markiertem Protein oder DNA aus nicht konjugierten Farbstoffen, zum Entfernen kleiner Nukleotide aus längeren Nukleinsäureketten |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3.93 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 10 cm |
| Mehr anzeigen |